1287020
USP
Furosemide Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Chloro-4-furfurylamino-5-sulfamoylbenzoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
furosemide
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
197 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(C1=C(Cl)C=C(NCC2=CC=CO2)C(S(N)(=O)=O)=C1)=O
InChI
1S/C12H11ClN2O5S/c13-9-5-10(15-6-7-2-1-3-20-7)11(21(14,18)19)4-8(9)12(16)17/h1-5,15H,6H2,(H,16,17)(H2,14,18,19)
UXOOVYKVEXGCSH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici