1285760
USP
Flurbiprofen Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Biprofen, 2-(4-Biphenylyl)propionic acid, NSC 16300
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
flurbiprofen
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C15H14O2/c1-11(15(16)17)12-7-9-14(10-8-12)13-5-3-2-4-6-13/h2-11H,1H3,(H,16,17)
JALUUBQFLPUJMY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Flurbiprofen
- Flurbiprofen Tablets
- Flurbiprofen Sodium
- Flurbiprofen Sodium Ophthalmic Solution
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)