1278007
USP
Fluorometholone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
11β,17α-Dihydroxy-9-fluoro-6-methyl-1,4-pregnadiene-3,20-dione
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
fluorometholone
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(C)=O)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@]2(F)[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
InChI
1S/C22H29FO4/c1-12-9-17-15-6-8-21(27,13(2)24)20(15,4)11-18(26)22(17,23)19(3)7-5-14(25)10-16(12)19/h5,7,10,12,15,17-18,26-27H,6,8-9,11H2,1-4H3/t12-,15-,17-,18-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
FAOZLTXFLGPHNG-KNAQIMQKSA-N
Informazioni sul gene
human ... NR3C1(2908)
Descrizione generale
Applicazioni
- Fluorometholone Acetate
- Fluorometholone Ophthalmic Suspension
- Hydrocortisone Hemisuccinate
- Hydrocortisone Sodium Succinate for Injection
- Methylprednisolone Hemisuccinate
- Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3