1272907
USP
Fludeoxyglucose
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Fluoro-2-deoxy-D-glucose, 2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose, FDG
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
fludeoxyglucose
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
OCC1OC(O)C(F)C(O)C1O
InChI
1S/C6H11FO5/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11/h2-6,8-11H,1H2
ZCXUVYAZINUVJD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)