1270311
USP
Ferulic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, Ferulic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ferulic acid
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+
KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Dong Quai Root
- Dong Quai Root Powder
- Sichuan Lovage Rhizome
- Sichuan Lovage Rhizome Powder
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)