1179344
USP
Levomedetomidine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(R)-4-[1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole monohydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
levomedetomidine, medetomidine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Also, for use with USP monograph such as Dexmedetomidine Hydrochloride
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3