1119309
USP
Chlorthalidone Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4′-Chloro-3′-sulfamoyl-2-benzophenone-2-carboxylic acid, 2-[3-(Aminosulfonyl)-4-chlorobenzoyl]benzoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
chlorthalidone
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C14H10ClNO5S/c15-11-6-5-8(7-12(11)22(16,20)21)13(17)9-3-1-2-4-10(9)14(18)19/h1-7H,(H,18,19)(H2,16,20,21)
UKRADWWBRBBJLZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also, for use with USP monographs such as:
- Chlorthalidone Tablets
- Chlorthalidone
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3