1099041
USP
Cephalexin Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3-Hydroxy-4-methylthiophen-2(5H)-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
cephalexin
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C5H6O2S/c1-3-2-8-5(7)4(3)6/h6H,2H2,1H3
JYGDHIPTFIMTTN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)