1097625
USP
Cefdinir Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(2R)-2-[(Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(hydroxyimino)acetamido]-2-[(2RS,5RS)-5-methyl-7-oxo-2,4,5,7-tetrahydro-1H-furo[3,4-d][1,3]thiazin-2-yl]acetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
cefdinir
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Cefdinir
- Cefdinir for Oral Suspension
- Cefdinir Capsules
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)