1097614
USP
Cefdinir
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Cefdinir monohydrate, (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(hydroxyimino)acetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid monohydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
cefdinir
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C14H13N5O5S2.H2O/c1-2-5-3-25-12-8(11(21)19(12)9(5)13(22)23)17-10(20)7(18-24)6-4-26-14(15)16-6;/h2,4,8,12,24H,1,3H2,(H2,15,16)(H,17,20)(H,22,23);1H2/b18-7-;/t8-,12-;/m1./s1
QWUVJQSNISEEQI-KYIYMPJCSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Cefdinir Capsules
- Cefdinir for Oral Suspension
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3