32834
Leucocrystal Violet-d6
analytical standard
Sinonimo/i:
Bis(4-dimethylaminophenyl)-4-dimethylamino-d6-phenylmethane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])N(c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C25H31N3/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6/h7-18,25H,1-6H3/i1D3,2D3
OAZWDJGLIYNYMU-WFGJKAKNSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?