1087847
USP
Candesartan cilexetil Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3-[[2′-(2-Ethyl-2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazole-4-carboxylic acid 1-[[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy]ethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
candesartan
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[n]1(nnc(n1)c2c(cccc2)c3ccc(cc3)C[n]4c5c(nc4O)cccc5C(=O)OC(OC(=O)OC6CCCCC6)C)CC
InChI
1S/C33H34N6O6/c1-3-39-36-30(35-37-39)26-13-8-7-12-25(26)23-18-16-22(17-19-23)20-38-29-27(14-9-15-28(29)34-32(38)41)31(40)43-21(2)44-33(42)45-24-10-5-4-6-11-24/h7-9,12-19,21,24H,3-6,10-11,20H2,1-2H3,(H,34,41)
KORFUGQWQJEFIY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Candesartan Cilexetil
- Candesartan Cilexetil Tablets
- Candesartan Cilexetil and Hydrochlorothiazide Tablets
- Candesartan Cilexetil and Hydrochlorothiazide Tablets
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)