1086822
USP
Calcium gluconate anhydrous
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Calcium D-gluconate, 2,3,4,5,6-Pentahydroxycaproic Acid hemicalcium salt, Gluconic acid hemicalcium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
calcium gluconate
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H12O7.Ca/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;/m11./s1
NEEHYRZPVYRGPP-IYEMJOQQSA-L
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)