1078824
USP
Buspirone Related Compound L
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
8-(4-Chlorobutyl)-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
buspirone
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClCCCCN1C(=O)CC2(CCCC2)CC1=O
InChI
1S/C13H20ClNO2/c14-7-3-4-8-15-11(16)9-13(10-12(15)17)5-1-2-6-13/h1-10H2
BCNBRBQCDHLCBD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Buspirone Hydrochloride
- Buspirone Hydrochloride Tablets
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
416.3 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
213.50 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)