1034320
USP
Amrinone Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1,6-Dihydro-6-oxo-(3,4′-bipyridine)-5-carboxamide, Inamrinone Related Compound A, 5-Carboxamide[3,4′-bipyridin]-6(1H)-one
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
amrinone
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[nH]1[c](c(cc(c1)c2ccncc2)C(=O)N)=O
InChI
1S/C11H9N3O2/c12-10(15)9-5-8(6-14-11(9)16)7-1-3-13-4-2-7/h1-6H,(H2,12,15)(H,14,16)
JQVJXOJHWJIKSQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)