Z777237
Proteomix® WAX-NP10 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Proteomix® WAX-NP10 Weak Anion Exchange Column, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 10 μm particle size
Materiali
stainless steel
Nome Commerciale
Proteomix®
Produttore/marchio commerciale
Sepax 404NP10-4605
Confezionamento
1 ea of
Parametri
27.5 Mpa max. pressure (4000 psi)
80 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Matrice
spherical PS-DVB
polymeric
Gruppo funzionale matrice
weak anion exchange phase
Dimensione particelle
10 μm
Dimensione pori
non-porous
operating pH range
2.0-12.0
Tecnica di separazione
anion exchange
Categorie correlate
Descrizione generale
Proteomix User Manual
Note legali
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)