61865-U
Proteomix® HIC Butyl-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 100 mm × 4.6 mm
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Proteomix® HIC Butyl-NP5, 5μm, NP, L × I.D. 100 mm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel hardware
Nome Commerciale
Proteomix®
Produttore/marchio commerciale
Sepax 431NP5-4610
Confezionamento
1 ea of
Parametri
6000 psi max. pressure
80 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
100 mm × 4.6 mm
Impurezze
<10 ppm metals
Matrice
polymeric
polystyrene/divinylbenzene particle platform (spherical, highly cross-linked)
Gruppo funzionale matrice
C4 (butyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
non-porous
Intervallo di pH d’impiego
2-12
Tecnica di separazione
hydrophobic interaction (HIC)
Categorie correlate
Risultati analitici
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)