821966
TSKgel® CM-STAT (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 10 cm × 4.6 mm, carboxymethyl phase
Sinonimo/i:
TSKgel® CM-STAT Columns
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
TSKgel® CM-STAT HPLC Column, phase carboxymethyl, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, 7 μm particle size
Materiali
stainless steel hardware
Nome Commerciale
TSKgel®
Caratteristiche
counter ion Na+
Produttore/marchio commerciale
Tosoh CM-STAT, 21966
Parametri
no limitation salt concentration
≤50% organic solvent
1.0-2.0 mL/min standard flow rate
10-60 °C temperature
100 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
10 cm × 4.6 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
carboxymethyl phase
Dimensione particelle
7 μm
pH di lavoro
3-10
Tecnica di separazione
cation exchange
Note legali
Applicazioni
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
821966 | 4061833312582 |