G005458
HPLC Analysis of mAb Charge Variants on TSKgel® CM-STAT
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: TSKgel CM-STAT, 10 cm x 4.6 mm I.D., 7 μm particles (821966)
mobile phase: [A] 20 mM MES buffer, pH 6.0; [B] 0.5 M NaCl in buffer A, pH 6.0
gradient: 0% B (0 min), 30% B (15 min), 100% B (15 min),
0% B (17 min), 10% B (17 min), 10% B (21 min)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 280 nm
injection: 20 μL
sample: monoclonal antibodies (mAb A through E)
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
life science and biopharma
Risultati analitici
Citazione
Note legali
Colonna analitica
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)