Z290874
Frit for Supelco® Filter
stainless steel, pore size 0.5 μm, pkg of 5 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pkg of 5 ea
Dimensione pori
0.5 μm
Applicazioni
Note legali
Ricambio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Identify and correct common HPLC problems to restore column performance. Get help with peak problems (peak splitting, peak tailing, peak fronting, etc.), retention time, purge noise, and loss of resolution with example chromatograms.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z290874 | 4061833461532 |