Documenti fondamentali
502707
PEEK Inline Microfilter
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Confezionamento
pkg of 1 ea
Descrizione generale
Install between 2 pieces of capillary tubing, using Microtight tubing sleeves. PEEK housing with special PEEK fitting that encases the 0.5 μm PEEK frit. Through hole 0.006 in., swept volume 0.24 μL. Includes 2 MicroFingertight nuts, and 5 frits (1 installed).
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)