444252
MMP-9/MMP-13 Inhibitor I
The MMP-9/MMP-13 Inhibitor I, also referenced under CAS 204140-01-2, controls the biological activity of MMP-9/MMP-13. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinonimo/i:
MMP-9/MMP-13 Inhibitor I, N-Hydroxy-1-(4-methoxyphenyl)sulfonyl-4-(4-biphenylcarbonyl)piperazine-2-carboxamide
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
methanol: 1 mg/mL
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
MMP-9
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 1