444274
MMP-2/MMP-9 Inhibitor IV
The MMP-2/MMP-9 Inhibitor IV, also referenced under CAS 292605-14-2, controls the biological activity of MMP-2/MMP-9. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinonimo/i:
MMP-2/MMP-9 Inhibitor IV, SB-3CT
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Potenza
13.9 nM Ki
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(CC3SC3)c1ccc(cc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C15H14O3S2/c16-20(17,11-14-10-19-14)15-8-6-13(7-9-15)18-12-4-2-1-3-5-12/h1-9,14H,10-11H2
LSONWRHLFZYHIN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Attenzione
Altre note
Kleinfeld, O., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 17125.
Brown, S., et al. 2000. J. Am. Chem. Soc.122, 6799.
WGK 3