Documenti fondamentali
502790
Frits for Precolumn MicroFilter
PEEK, pore size 0.5 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Materiali
PEEK
Confezionamento
pkg of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Upchurch Scientific, Inc A-735X
Largh. × prof. × alt. frit
0.045 in. × 0.031 in. × 0.192 in.
Dimensione pori
0.5 μm
Compatibilità
for use with Precolumn Microfilters Assembly
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)