Y0002365
Promazine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N-Methyl-10H-phenothiazine-10-propanamine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
promazine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S1c2c(cccc2)N(c3c1cccc3)CCCNC
InChI
1S/C16H18N2S/c1-17-11-6-12-18-13-7-2-4-9-15(13)19-16-10-5-3-8-14(16)18/h2-5,7-10,17H,6,11-12H2,1H3
WOCOVPRTRIBGFZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)