Y0002361
Saxagliptin
for system suitability CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Saxagliptin hydrate, (S)-3-Hydroxyadamantylglycine-L-cis-4,5-methanoprolinenitrile hydrate, BMS 477118, BMS 477118-11, BMS-477118, BMS-477118-11, BMS477118, BMS477118-11
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
saxagliptin
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC12CC([C@@H](C(N3[C@@H](C[C@]4([C@@]3(C4)[H])[H])C#N)=O)N)(CC(C5)C2)CC5C1.O
InChI
1S/C18H25N3O2.H2O/c19-8-13-2-12-3-14(12)21(13)16(22)15(20)17-4-10-1-11(5-17)7-18(23,6-10)9-17;/h10-15,23H,1-7,9,20H2;1H2/t10?,11?,12-,13+,14+,15-,17?,18?;/m1./s1
AFNTWHMDBNQQPX-NHKADLRUSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)