Documenti fondamentali
SML3619
Sigma-Aldrich
Linagliptin
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(R)-8-(3-Amino-piperidin-1-yl)-7-but-2-ynyl-3-methyl-1-(4-methyl-quinazolin-2-ylmethyl)-3,7-dihydro-purine-2,6-dione, 8-(3-(R)-Aminopiperidin-1-yl)-7-but-2-ynyl-3-methyl-1-(4-methyl-quinazolin-2-ylmethyl)-3,7-dihydropurine-2,6-dione, BI 1356, BI-1356, BI1356, Ondero
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H28N8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
472.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Azioni biochim/fisiol
Linagliptin is an orally active, competitive, potent and selective dipeptidyl peptidase IV (DPP4; DPP-IV) inhibitor (IC50 = 1 nM vs. 19 nM/sitagliptin, 24 nM/alogliptin, 50 nM/saxagliptin, 62 nM/vildagliptin) with no inhibitory potency against DPP-2/8/9 (IC50 >10 µM). Sitagliptin improves glucose tolerance and exhibits efficacy in diabetic rodent models in vivo (1-10 mg/kg via daily p.o. in mice and rats).
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Matthias Eckhardt et al.
Journal of medicinal chemistry, 50(26), 6450-6453 (2007-12-07)
A new chemical class of potent DPP-4 inhibitors structurally derived from the xanthine scaffold for the treatment of type 2 diabetes has been discovered and evaluated. Systematic structural variations have led to 1 (BI 1356), a highly potent, selective, long-acting