Y0002336
Levomepromazine for system suitability
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Methotrimeprazine, (−)-10-(3-[Dimethylamino]-2-methylpropyl)-2-methoxyphenothiazine, Levomeprazine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C19H24N2OS/c1-14(12-20(2)3)13-21-16-7-5-6-8-18(16)23-19-10-9-15(22-4)11-17(19)21/h5-11,14H,12-13H2,1-4H3/t14-/m1/s1
VRQVVMDWGGWHTJ-CQSZACIVSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)