Y0002257
Pemetrexed disodium 2.5-hydrate
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Pemetrexed sodium salt hemi(pentahydrate)
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
pemetrexed
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Blood,Immune system,Testes
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)