Y0002207
Trifluridine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5-Carboxy-2′-deoxyuridine
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
trifluridine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C10H12N2O7/c13-3-6-5(14)1-7(19-6)12-2-4(9(16)17)8(15)11-10(12)18/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,16,17)(H,11,15,18)/t5-,6+,7-/m0/s1
GAGYTXTVUMXAOC-XVMARJQXSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)