Y0002140
Almotriptan for system suitability
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Almotriptan, N,N-Dimethyl-5-[(1-pyrrolidinylsulfonyl)methyl]-1H-indole-3-ethanamine
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Famiglia di API
almotriptan
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C17H25N3O2S/c1-19(2)10-7-15-12-18-17-6-5-14(11-16(15)17)13-23(21,22)20-8-3-4-9-20/h5-6,11-12,18H,3-4,7-10,13H2,1-2H3
WKEMJKQOLOHJLZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)