1013556
USP
Almotriptan Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N-Methyl-2-{5-[(pyrrolidin-1-ylsulfonyl)methyl]-1H-indol-3-yl}ethanamine
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
almotriptan
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(N3CCCC3)Cc1cc2c([nH]cc2CCNC)cc1
InChI
1S/C16H23N3O2S/c1-17-7-6-14-11-18-16-5-4-13(10-15(14)16)12-22(20,21)19-8-2-3-9-19/h4-5,10-11,17-18H,2-3,6-9,12H2,1H3
IREINZNGILEJRP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Almotriptan Malate
- Almotriptan Tablets
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)