Y0002035
Primaquine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N4-(6-Methoxy-8-quinolinyl)-1,4-pentanediamine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
primaquine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(C(CCCN)C)c1c2ncccc2cc(c1)OC
InChI
1S/C15H21N3O/c1-11(5-3-7-16)18-14-10-13(19-2)9-12-6-4-8-17-15(12)14/h4,6,8-11,18H,3,5,7,16H2,1-2H3
INDBQLZJXZLFIT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)