PHR9040
4-Benzylpyridine
reference material
Sinonimo/i:
Pheniramine impurity B (PhEur)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reference material
Famiglia di API
pheniramine, brompheniramine
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Indice di rifrazione
n20/D 1.582 (lit.)
P. eboll.
287 °C (lit.)
Densità
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C(c1ccccc1)c2ccncc2
InChI
1S/C12H11N/c1-2-4-11(5-3-1)10-12-6-8-13-9-7-12/h1-9H,10H2
DBOLXXRVIFGDTI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
239.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
115 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)