PHR9003
1-(2,4-Dichlorobenzoylmethyl)imidazole
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CN1C=CN=C1)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl
InChI
1S/C11H8Cl2N2O/c12-8-1-2-9(10(13)5-8)11(16)6-15-4-3-14-7-15/h1-5,7H,6H2
YAEYBUZMILPYLT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Applicazioni
Prodotti consigliati
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)