PHL89796
Soyasapogenol A
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Soyasapogenin A
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C30H50O4/c1-25(2)16-19-18-8-9-21-27(4)12-11-22(32)28(5,17-31)20(27)10-13-30(21,7)29(18,6)15-14-26(19,3)24(34)23(25)33/h8,19-24,31-34H,9-17H2,1-7H3/t19-,20?,21-,22+,23+,24-,26-,27+,28-,29-,30-/m1/s1
CDDWAYFUFNQLRZ-POFPXMCLSA-N
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)