Documenti fondamentali
PHL89486
Peimine
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(3β,5α,6α)-Cevane-3,6,20-triol, Dihydroisoimperialine, Verticine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H45NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
431.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@](O)(C)[C@@]3([H])CC[C@@]4([H])[C@]5([H])C[C@H](O)[C@@]6([H])C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@@]5([H])C[C@@]4([H])[C@]3([H])CN2C1
InChI
1S/C27H45NO3/c1-15-4-7-25-27(3,31)21-6-5-17-18(20(21)14-28(25)13-15)11-22-19(17)12-24(30)23-10-16(29)8-9-26(22,23)2/h15-25,29-31H,4-14H2,1-3H3/t15-,16-,17+,18+,19-,20-,21-,22-,23+,24-,25-,26+,27-/m0/s1
IUKLSMSEHKDIIP-BZMYINFQSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)