Documenti fondamentali
PHL89316
Schisantherin A
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Gomisin C, Schizantherin A, Wuweizi ester A
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H32O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
536.57
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(O)C(C)CC2=CC(OCO3)=C3C(OC)=C2C4=C(C=C(OC)C(OC)=C4OC)C1OC(C5=CC=CC=C5)=O
InChI
1S/C30H32O9/c1-16-12-18-13-21-25(38-15-37-21)26(35-5)22(18)23-19(14-20(33-3)24(34-4)27(23)36-6)28(30(16,2)32)39-29(31)17-10-8-7-9-11-17/h7-11,13-14,16,28,32H,12,15H2,1-6H3
UFCGDBKFOKKVAC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)