Key Documents
PHL85760
Nepodin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
2-Acetyl-1,8-dihydroxy-3-methylnaphthalene, 1-(1,8-Dihydroxy-3-methyl-2-naphthalenyl)ethanone, Dianellidin, Musizine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H12O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
OC1=C(C(C)=O)C(C)=CC2=CC=CC(O)=C21
InChI
1S/C13H12O3/c1-7-6-9-4-3-5-10(15)12(9)13(16)11(7)8(2)14/h3-6,15-16H,1-2H3
DMLHPCALHMPJHS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)