Documenti fondamentali
PHL85355
trans-Piceatannol 3′-glucoside
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
5-[(1E)-2-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethenyl]-2-hydroxyphenyl β-D-glucopyranoside, Quzhaqigan
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H22O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
406.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1=CC(/C=C/C2=CC(O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)=C(O)C=C2)=CC(O)=C1
InChI
UMGCIIXWEFTPOC-CUYWLFDKSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)