Documenti fondamentali
PHL80430
Dihydrokaempferol
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(+)-Aromadendrol, (+)-Dihydrokaempferol, (2R,3R)-3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavanone, (2R,3R)-3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one, Aromadendrin, Katuranin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
O[C@@H]1[C@H](Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C15H12O6/c16-8-3-1-7(2-4-8)15-14(20)13(19)12-10(18)5-9(17)6-11(12)21-15/h1-6,14-18,20H/t14-,15+/m0/s1
PADQINQHPQKXNL-LSDHHAIUSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: ginkgo silybum thymus
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)