Documenti fondamentali
PHL84230
Khasianine
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
β2-Solamargine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C39H63NO11
Numero CAS:
Peso molecolare:
721.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
N1[C@@]2(O[C@@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H]([C@H]5[C@@H]([C@]6(CC[C@@H](CC6=CC5)O[C@@H]7O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]7O)O)O[C@@H]8O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]8O)O)O)C)CO)C)CC4)C3)C)[C@@H]2C)CC[C@H](C1)C
InChI
1S/C39H63NO11/c1-18-8-13-39(40-16-18)19(2)28-26(51-39)15-25-23-7-6-21-14-22(9-11-37(21,4)24(23)10-12-38(25,28)5)48-36-33(46)31(44)34(27(17-41)49-36)50-35-32(45)30(43)29(42)20(3)47-35/h6,18-20,22-36,40-46H,7-17H2,1-5H3/t18-,19+,20+,22+,23-,24+,25+,26+,27-,28+,29+,30-,31-,32-,33-,34-,35+,36-,37+,38+,39-/m1/s1
KRQDMAXNTWLTDZ-HCTICQNOSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL84230-10MG4061842113606