Documenti fondamentali
PHL84212
N-trans-Feruloyltyramine
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Moupinamide, Alfrutamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H19NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
313.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1cc(\C=C\C(=O)NCCc2ccc(O)cc2)ccc1O
InChI
1S/C18H19NO4/c1-23-17-12-14(4-8-16(17)21)5-9-18(22)19-11-10-13-2-6-15(20)7-3-13/h2-9,12,20-21H,10-11H2,1H3,(H,19,22)/b9-5+
NPNNKDMSXVRADT-WEVVVXLNSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: lycium
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)