PHL84204
Brevilin A
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
6-Angeloylplenolin, Brevelin A
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O1[C@H]2[C@H]([C@@H]([C@]3([C@H]([C@@H](C2)C)C=CC3=O)C)OC(=O)\C(=C/C)\C)[C@@H](C1=O)C
InChI
1S/C20H26O5/c1-6-10(2)18(22)25-17-16-12(4)19(23)24-14(16)9-11(3)13-7-8-15(21)20(13,17)5/h6-8,11-14,16-17H,9H2,1-5H3/b10-6-/t11-,12+,13+,14-,16-,17+,20+/m1/s1
KUPPZVXLWANEJJ-UXPPPGSFSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHL84204-10MG | 4061842044559 |