Documenti fondamentali
PHL83884
Panicolin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Skullcapflavone I, 2′,5-Dihydroxy-7,8-dimethoxyflavone, 5-Hydroxy-2-(2-hydroxyphenyl)-7,8-dimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H14O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
314.29
Beilstein:
1328749
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
OC1=C(C(C=C(C2=CC=CC=C2O)O3)=O)C3=C(OC)C(OC)=C1
InChI
1S/C17H14O6/c1-21-14-8-12(20)15-11(19)7-13(23-17(15)16(14)22-2)9-5-3-4-6-10(9)18/h3-8,18,20H,1-2H3
CZRGNFVQUYWGKP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)