Key Documents
PHL83895
Polygalaxanthone III
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H28O15
Numero CAS:
Peso molecolare:
568.48
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C25H28O15/c1-36-12-2-8-11(3-9(12)27)39-13-4-10(28)15(19(31)16(13)17(8)29)22-21(33)20(32)18(30)14(40-22)5-37-24-23(34)25(35,6-26)7-38-24/h2-4,14,18,20-24,26-28,30-35H,5-7H2,1H3/t14-,18-,20?,21-,22?,23+,24-,25-/m1/s1
LLJUCXMVRPAONX-OHYANVNISA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)