Documenti fondamentali
PHL83478
Aristolochic acid D
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
10-Hydroxy-8-methoxy-6-nitrophenanthro[3,4-d]-1,3-dioxole-5-carboxylic acid, Aristolochic acid Iva
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H11NO8
Numero CAS:
Peso molecolare:
357.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[N+](=O)([O-])c1c2c(c4c(c(cc(c4)O)OC)c1)c3c(cc2C(=O)O)OCO3
InChI
1S/C17H11NO8/c1-24-12-3-7(19)2-9-8(12)4-11(18(22)23)14-10(17(20)21)5-13-16(15(9)14)26-6-25-13/h2-5,19H,6H2,1H3,(H,20,21)
PADIFGYTAXNCRK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL83478-5MG