Documenti fondamentali
PHL83258
trans-m-Coumaric acid
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
trans-3-Hydroxycinnamic acid, (E)-3-(3-Hydroxyphenyl)acrylic acid, m-Coumaric acid
About This Item
Formula condensata:
HOC6H4CH=CHCO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.16
Beilstein:
2084229
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Punto di fusione
193-195 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Stringa SMILE
OC(/C=C/C1=CC=CC(O)=C1)=O
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b5-4+
KKSDGJDHHZEWEP-SNAWJCMRSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: cinnamomum
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL83258-100MG