Documenti fondamentali
PHL83243
Manassantin A
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Saucernetin A
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H52O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
732.86
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O1C(C(C(C1c4cc(c(cc4)OCCC(O)c5cc(c(cc5)OC)OC)OC)C)C)c2cc(c(cc2)OCCC(O)c3cc(c(cc3)OC)OC)OC
InChI
1S/C42H52O11/c1-25-26(2)42(30-12-16-36(40(24-30)50-8)52-20-18-32(44)28-10-14-34(46-4)38(22-28)48-6)53-41(25)29-11-15-35(39(23-29)49-7)51-19-17-31(43)27-9-13-33(45-3)37(21-27)47-5/h9-16,21-26,31-32,41-44H,17-20H2,1-8H3
UOJVSXNASPZQFU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)