PHL83535
Quercetin 3-O-rutinoside-7-O-glucoside
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 3-rutinoside 7-glucoside, 3-[[6-O-(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-7-(β-D-glucopyranosyloxy)-5-hydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, Quercetin 3-rhamnoglucoside 7-glucoside
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHL83535-10MG | |
PHL83535-5MG | 4065265939515 |